missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(2-Methoxyphenoxy)-1,3-propanediol, TRC

Artikelnummer. 30007296
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007296 500 mg 500 Milligramm
30004165 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30007296 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM271630500MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 14007-09-1
Summenformel C10 H14 O4
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
Synonym 2-(2-Methoxyphenoxy)propane-1,3-diol, Guaifenesin Imp. B (EP), B-Isomer of Guaifenesin, Isoguaifenesin
IUPAC-Name 2-(2-methoxyphenoxy)propane-1,3-diol
SMILES COc1ccccc1OC(CO)CO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-(2-Methoxyphenoxy)propane-1,3-diol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-8(6-11)7-12/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
Formelmasse 198.0892
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.