Learn More
2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydrooxazol, TRC
Artikelnummer. 30472201
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30472201 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30472201 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM265860250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydrooxazole
CAS 57598-33-1
Summenformel C12 H15 N O2
Menge 250 mg
Synonym 4,5-Dihydro-2-(2-methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-oxazole, 2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-2-oxazoline, 2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyloxazoline, 4,4-Dimethyl-2-(2-methoxyphenyl)oxazoline, NSC 333420
InChI-Formel InChI=1S/C12H15NO2/c1-12(2)8-15-11(13-12)9-6-4-5-7-10(9)14-3/h4-7H,8H2,1-3H3
SMILES COc1ccccc1C2=NC(C)(C)CO2
IUPAC-Name 2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-5H-oxazol
Molekulargewicht (g/mol) 205.25
Formelmasse 205.1103