Learn More
2-(2-Methylnaphthalin-1-yl)phenyltrifluormethansulfonat, TRC
Artikelnummer. 30464597
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30464597 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30464597 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2941485MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Methylnaphthalen-1-yl)phenyl Trifluoromethanesulfonate
CAS 2512213-96-4
Summenformel C18H13F3O3S
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H13F3O3S/c1-12-10-11-13-6-2-3-7-14(13)17(12)15-8-4-5-9-16(15)24-25(22,23)18(19,20)21/h2-11H,1H3
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](OC(CCC(C)=O)=O)C[C@H](N2C(N=CN=C3NC(C4=CC=CC=C4)=O)=C3N=C2)O1
IUPAC-Name 2-(2-Methylnaphthalin-1-yl)phenyltrifluormethansulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 366.35
Formelmasse 366.05