Learn More
2-(2-Methylnaphthalin-1-yl)phenyltrifluormethansulfonat, TRC
Artikelnummer. 30472157
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30472157 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30472157 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM29414810MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Methylnaphthalen-1-yl)phenyl Trifluoromethanesulfonate
CAS 2512213-96-4
Summenformel C18H13F3O3S
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H13F3O3S/c1-12-10-11-13-6-2-3-7-14(13)17(12)15-8-4-5-9-16(15)24-25(22,23)18(19,20)21/h2-11H,1H3
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](OC(CCC(C)=O)=O)C[C@H](N2C(N=CN=C3NC(C4=CC=CC=C4)=O)=C3N=C2)O1
IUPAC-Name 2-(2-Methylnaphthalin-1-yl)phenyltrifluormethansulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 366.35
Formelmasse 366.05