Learn More
Thermo Scientific™ Abgene™ 96-Well, 2.2 ml-Polypropylen-Deepwell-Lagerungsplatte
2,2 ml DeepWell-Lagerungsplatten zur Kultivierung oder Lagerung großer Proben.
Marke:  Thermo Scientific™ AB-0932
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.19000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11594754
  • 265.00 € / 50 Stück
Auf Lager, versandfertig: 23
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Besondere Merkmale
  • Entwickelt für eine optimale Probenrückgewinnung
  • Jeder quadratische Well ist speziell mit einem unabhängigen Dichtungsrand ausgestattet, um eine Kreuzkontamination zu verhindern
  • U-Boden (AB-0661) zur Unterstützung der Re-Suspendierung oder konischer Boden (AB-0932) zur Erleichterung der Probenentnahme
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Quadratisch
Zertifiziert RNase-, DNase- und menschlicher DNA-frei ANSI-konform
Polypropylen
50
1
Nicht steril
8 x 12
1800 μl
Konisch
Naturfarben
5000 x G
50/Karton
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
96