Learn More
2-[(2-Nitrophenyl)amino]-3-cyanothiophen, TRC
Artikelnummer. 30473221
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Unit Size:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30473221 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30473221 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN50280050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-[(2-Nitrophenyl)amino]-3-cyanothiophene
CAS 186792-85-8
Summenformel C11H7N3O2S
Menge 50 mg
Synonym 2-[(2-Nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarbonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C11H7N3O2S/c12-7-8-5-6-17-11(8)13-9-3-1-2-4-10(9)14(15)16/h1-6,13H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1Nc2sccc2C#N
IUPAC-Name 2-(2-Nitroanilino)thiophen-3-carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 245.26
Formelmasse 245.0259