Learn More
2-[(2-Nitrophenyl)amino]-3-cyanothiophen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-[(2-Nitrophenyl)amino]-3-cyanothiophene |
| CAS | 186792-85-8 |
| Summenformel | C11H7N3O2S |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 2-[(2-Nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarbonitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H7N3O2S/c12-7-8-5-6-17-11(8)13-9-3-1-2-4-10(9)14(15)16/h1-6,13H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccccc1Nc2sccc2C#N |
| IUPAC-Name | 2-(2-Nitroanilino)thiophen-3-carbonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 245.26 |
| Formelmasse | 245.0259 |