Learn More
2-(2-Pyridyl)-benzimidazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-(2-Pyridyl)benzimidazole is used as a chelating fluorescent ligand in the synthesis of cobalt(II) complex. It was also used in the preparation of (H(2)L(1))(2)[Ru(III)Cl(4)(CH(3)CN)(2)](2)[Ru(IV)Cl(4)(CH(3)CN)(2)]·2Cl·6H(2)O complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-(2-pyridyl)benzimidazol wird als chelatbildender fluoreszierender Ligand bei der Synthese von Kobalt(II)-Komplex verwendet. Wurde auch für die Herstellung von (H(2)L(1))(2)[Ru(III)Cl(4)(CH(3)CN)(2)](2)[Ru(IV)Cl(4)(CH(3)CN)(2)] 2Cl 6H(2)O-Komplex verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-(2-Pyridyl)benzimidazole |
| Schmelzpunkt | 221°bis 225 °C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 151411 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 195.22 |
| Reinheit (%) | ≥98% |