missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(2-Pyrrolidinyl)pyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7033149
53.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
77790-61-5
C9H12N2
148.209
MFCD01691538
NDCZQFDBSPOUDF-UHFFFAOYSA-N
2-pyrrolidin-2-yl pyridine, 2-2-pyrrolidinyl pyridine, 2-pyrrolidin-2-yl-pyridine, +--alpha-nornicotine, pyridine, 2-2-pyrrolidinyl, +--2-2-pyrrolidinyl pyridine, pyridine, 2-2-pyrrolidinyl-, +-, r-2-2-pyrrolidinyl-pyridine, alpha-nornicotine, 2,3'-pyridylpyrrolidine
2771659
2-Pyrrolidin-2-ylpyridin
C1CC(NC1)C2=CC=CC=N2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
77790-61-5
C9H12N2
148.209
MFCD01691538
NDCZQFDBSPOUDF-UHFFFAOYSA-N
2-pyrrolidin-2-yl pyridine, 2-2-pyrrolidinyl pyridine, 2-pyrrolidin-2-yl-pyridine, +--alpha-nornicotine, pyridine, 2-2-pyrrolidinyl, +--2-2-pyrrolidinyl pyridine, pyridine, 2-2-pyrrolidinyl-, +-, r-2-2-pyrrolidinyl-pyridine, alpha-nornicotine, 2,3'-pyridylpyrrolidine
2771659
2-Pyrrolidin-2-ylpyridin
C1CC(NC1)C2=CC=CC=N2

2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine is used as primary and secondary intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridin wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2810
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) 96%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'