Learn More
2-(2-t-Boc-Aminoethoxy)anisol-d3, TRC
Artikelnummer. 30333631
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30333631 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30333631 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB62090250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-(2-t-Boc-aminoethoxy)anisole-d3
CAS 1219179-77-7
Summenformel C14H18D3NO4
Menge 50 mg
Synonym 2-(3-Methoxyphenoxy)ethan-t-boc-amine-d3
InChI-Formel InChI=1S/C14H21NO4/c1-14(2,3)19-13(16)15-9-10-18-12-8-6-5-7-11(12)17-4/h5-8H,9-10H2,1-4H3,(H,15,16)/i4D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1ccccc1OCCNC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[2-[2-(Trideuteriomethoxy)phenoxy]ethyl]carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 270.34
Formelmasse 270.1659