Learn More
2,2'-Thenil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466456
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11466456 1 g 1 Gramm
11476456 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466456 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24753.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7333-07-5 | C10H6O2S2 | 222.28 g/mol
Thenil is a non-steroidal anti-inflammatory agent and also used for pain and inflammation in muscles and joints.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thenil ist ein nicht-steroidales entzündungshemmendes Mittel und wird auch für Schmerzen und Entzündungen in Muskeln und Gelenken verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7333-07-5
Summenformel C10H6O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 222.28
MDL-Nummer MFCD00173678
InChI-Schlüssel UNWKVSDABPCZMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-thenil, 1,2-di thiophen-2-yl ethane-1,2-dione, bis thiophen-2-yl ethane-1,2-dione, ethanedione, di-2-thienyl, 1,2-di 2-thienyl-1,2-ethanedione, 1,2-di 2-thienyl ethane-1,2-dione, 1,2-di-thiophen-2-yl-ethane-1,2-dione, 5-alpha-thenil, dithienylethanedione, 2,2'-bithenoyl
PubChem CID 275005
IUPAC-Name 1,2-Dithiophen-2-ylethan-1,2-Dion
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=CS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Thenil
Schmelzpunkt 81°C to 84°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 222.29
Reinheit (%) 98%