Learn More
2,2'-Thiodiethanol, für Aminosäure-Analyse, Fisher Chemical
Catalog Number 10264160
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS 111-48-8
Siedepunkt 165°C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Summenformel C4H10O2S
MDL-Nummer 2910
Menge 100 g
Synonym thiodiglycol, 2,2'-thiodiethanol, thiodiethanol, thiodiethylene glycol, tedegyl, kromfax solvent, bis 2-hydroxyethyl sulfide, ethanol, 2,2'-thiobis, 2,2'-thiobisethanol
InChI-Schlüssel YODZTKMDCQEPHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CSCCO)O
IUPAC-Name 2-(2-hydroxyethylsulfanyl)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 122.182
PubChem CID 5447
ChEBI CHEBI:75184
Formelmasse 122.19g/mol
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2''-Thiodiethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.