Learn More
2-(3-(1-tert-Butyloxycarbonylpiperidin-4-yl)-2-oxopropyl)-4,5-dimethoxybenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(3-(1-tert-Butyloxycarbonylpiperidin-4-yl)-2-oxopropyl)-4,5-dimethoxybenzoic Acid |
| CAS | 1346600-62-1 |
| Summenformel | C22H31NO7 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 4,5-Dimethoxy-2-[2-oxo-3-[1-(tert-butyloxycarbonyl)-4-piperidinyl]propyl]benzoic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H31NO7/c1-22(2,3)30-21(27)23-8-6-14(7-9-23)10-16(24)11-15-12-18(28-4)19(29-5)13-17(15)20(25)26/h12-14H,6-11H2,1-5H3,(H,25,26) |
| SMILES | O=C(CC1=CC(OC)=C(OC)C=C1C(O)=O)CC2CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC2 |
| IUPAC-Name | 2-(3-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)-2-oxopropyl)-4,5-dimethoxybenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 421.48 |
| Formelmasse | 421.21 |