Learn More
2-[3-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-oxopropyl]benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30366932
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30366932 10 mg -
30362261 25 mg 25 Milligramm
30364620 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30366932 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC38001010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149968-11-6
Summenformel C28 H22 Cl N O3
Molekulargewicht (g/mol) 455.93
Synonym 2-[3-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-oxopropyl]benzoic Acid Methyl Ester, Benzoic acid, 2-[3-[3-[2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-oxopropyl]-, methyl ester, (E)-, Methyl (E)-2-[3-[3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-oxopropyl]benzoate, Methyl (E)-2-[3-[3-[2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-oxopropyl]benzoate
IUPAC-Name methyl 2-[3-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-oxopropyl]benzoate
SMILES COC(=O)c1ccccc1CCC(=O)c2cccc(\C=C\c3ccc4ccc(Cl)cc4n3)c2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[3-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-oxopropyl]benzoic Acid Methyl Ester
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C28H22ClNO3/c1-33-28(32)25-8-3-2-6-20(25)12-16-27(31)22-7-4-5-19(17-22)9-14-24-15-11-21-10-13-23(29)18-26(21)30-24/h2-11,13-15,17-18H,12,16H2,1H3/b14-9+
Formelmasse 455.1288