missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-[3-[4-(4-Chlorphenyl)-1-piperazinyl]propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-on-Hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30358736
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30358736 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30358736 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC43310025MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-{3-[4-(4-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl}-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one hydrochloride
CAS 1263278-77-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C19 H22 Cl N5 O . Cl H
Menge 25 mg
Synonym 2-[3-[4-(4-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one hydrochloride, 4-Chlorotrazodone hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C19H22ClN5O.ClH/c20-16-5-7-17(8-6-16)23-14-12-22(13-15-23)9-3-11-25-19(26)24-10-2-1-4-18(24)21-25;/h1-2,4-8,10H,3,9,11-15H2;1H
SMILES Cl.Clc1ccc(cc1)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2
IUPAC-Name 2-[3-[4-(4-Chlorphenyl)piperazin-1-yl]propyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-on;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 408.32
Formelmasse 407.128
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.