missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3,4,5,6-Pentachloroaniline, 95%, Maybridge

Artikelnummer. 10651685
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10651685 1 g Amber Glass Bottle 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10651685 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB01574DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,3,4,5,6-Pentachloroaniline
CAS 527-20-8
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Menge 1 g
Verpackung Amber Glass Bottle
Prozentgehaltsbereich 95%
Summenformel C6H2Cl5N
MDL-Nummer MFCD00014769
Synonym pentachloroaniline, pentachloroaminobenzene, benzenamine, 2,3,4,5,6-pentachloro, pca van, unii-uw5qvl647i, 2,3,4,5,6-pentachlorobenzenamine, aniline, 2,3,4,5,6-pentachloro, uw5qvl647i, dsstox_cid_17584, dsstox_rid_79345
InChI-Schlüssel KHCZSJXTDDHLGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)N
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-Pentachloranilin
Molekulargewicht (g/mol) 265.339
PubChem CID 10693
Formelmasse 265.35
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.