Learn More
2,3,4,5,6-Pentachlorobenzeneamine, TRC
Artikelnummer. 30412754
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30412754 50 g 50 Gramm
30421485 100 g -
30417222 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30412754 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP23792550G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 527-20-8
Summenformel C6 H2 Cl5 N
Molekulargewicht (g/mol) 265.35
Synonym Aniline, 2,3,4,5,6-pentachloro- (6CI,7CI,8CI), Aniline, pentachloro- (5CI), 2,3,4,5,6-Pentachlorobenzenamine, 2,3,4,5,6-Pentachloroaniline, NSC 49579, PCA, Pentachloroaminobenzene, Pentachloroaniline
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-pentachloroaniline
SMILES Nc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentachloroaniline
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H2Cl5N/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H2
Formelmasse 262.863