Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluoranilin, 97 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 147080500
Weitere Details : CAS : 771-60-8 Netto-Gewicht : 0.10000kg
Menge | 50g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
771-60-8 | |
183.081 | |
NOXLGCOSAFGMDV-UHFFFAOYSA-N | |
13040 | |
C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)N |
C6H2F5N | |
MFCD00007643 | |
pentafluoroaniline, pentafluorophenylamine, aminopentafluorobenzene, benzenamine, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenamine, aniline, 2,3,4,5,6-pentafluoro, unii-ms06il3y2q, ms06il3y2q, 2,3,4,5,6-pentafluorophenylamine, pubchem1546 | |
2,3,4,5,6-Pentafluoranilin |
Spezifikation
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline | |
Authentic | |
Lachsrot bis Weiß | |
50g | |
96.0 | |
97% | |
C6F5NH2 | |
pentafluoroaniline, pentafluorophenylamine, aminopentafluorobenzene, benzenamine, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenamine, aniline, 2,3,4,5,6-pentafluoro, unii-ms06il3y2q, ms06il3y2q, 2,3,4,5,6-pentafluorophenylamine, pubchem1546 | |
C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)N | |
183.081 | |
183.08 | |
≥96.0% |
73g/mL | |
Glasflasche | |
33°C to 38°C | |
771-60-8 | |
100.0 | |
C6H2F5N | |
MFCD00007643 | |
NOXLGCOSAFGMDV-UHFFFAOYSA-N | |
2,3,4,5,6-Pentafluoranilin | |
13040 | |
Kristalliner Feststoff mit niedrigemSchmelzpunkt |
Sicherheit und Handhabung
- 2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.