Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024151
36.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
652-31-3
C7H2F5NO
211.091
MFCD00007971
WPWWHXPRJFDTTJ-UHFFFAOYSA-N
69547
2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid
C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C(=O)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
652-31-3
C7H2F5NO
211.091
MFCD00007971
WPWWHXPRJFDTTJ-UHFFFAOYSA-N
69547
2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid
C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C(=O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzamide
Schmelzpunkt 146°C to 149°C
Menge 5 g
Synonym pentafluorobenzamide, benzamide, 2,3,4,5,6-pentafluoro, benzamide, pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluoro-benzamide, acmc-209nq0, benzamide,3,4,5,6-pentafluoro, benzamide,2,3,4,5,6-pentafluoro
Formelmasse 211.09
Reinheit (%) 99%