missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenboronsäure, 97 %

Catalog Number p-7026738
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1582-24-7
C6H2BF5O2
211.88
MFCD01074663
VASOMTXTRMYSKD-UHFFFAOYSA-N
2,3,4,5,6-pentafluorobenzeneboronic acid, pentafluorophenylboronic acid, perfluorophenylboronic acid, pentafluorobenzeneboronic acid, boronic acid, pentafluorophenyl, pentafluorophenyl boronic acid, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl boronic acid, boronic acid, b-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl, pubchem22760, rarechem ah pb 0049
2775922
(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)Boronsäure
OB(O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1582-24-7
C6H2BF5O2
211.88
MFCD01074663
VASOMTXTRMYSKD-UHFFFAOYSA-N
2,3,4,5,6-pentafluorobenzeneboronic acid, pentafluorophenylboronic acid, perfluorophenylboronic acid, pentafluorobenzeneboronic acid, boronic acid, pentafluorophenyl, pentafluorophenyl boronic acid, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl boronic acid, boronic acid, b-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl, pubchem22760, rarechem ah pb 0049
2775922
(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)Boronsäure
OB(O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F

2,3,4,5,6-Pentafluorobenzeneboronic acid is utilized in the palladium-catalyzed Suzuki reaction to synthesize several cross-coupled aromatic compounds, for example bis(pentafluorophenyl)-substituted thiophene and selenophene derivatives. It serves as an intermediate and raw material in pharmaceutical and chemical industry. It is also used in dyes and pigments. It can be used to prepare cyclic boronates of bifunctional compounds.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzolboronsäure wird in der Palladium-katalysierten Suzuki-Reaktion verwendet, um mehrere quergekoppelte aromatische Verbindungen zu synthetisieren, z. B. bis(pentafluorphenyl)-substituierte Thiophen- und Selenophen-Derivate. Sie dient als Zwischenprodukt und Rohstoff in der pharmazeutischen und chemischen Industrie. Sie wird auch in Farbstoffen und Pigmenten verwendet. Sie kann zur Herstellung zyklischer Borate bifunktionaler Verbindungen verwendet werden.

Löslichkeit
Mischbar mit Alkoholen, Acetonitril und Dichlormethan.

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 250°C to 255°C
Menge 5 g
Beilstein 3033960
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohols,acetonitrile and dichloromethane.
Formelmasse 211.88
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'