Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzolsulfonylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023785
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
832-53-1
C6ClF5O2S
266.566
MFCD00007427
UOJCTEGNHXRPKO-UHFFFAOYSA-N
pentafluorobenzenesulfonyl chloride, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-sulfonyl chloride, pentafluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, pentafluoro, pentafluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenesulfonyl choride, 2,3,4,5,6-pentafluoro-benzenesulfonyl chloride, chloro 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl sulfone, pubchem5683, pentafluorobenzenesulfonylchloride
70026
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzolsulfonylchlorid
C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)S(=O)(=O)Cl)F)F)F
832-53-1
C6ClF5O2S
266.566
MFCD00007427
UOJCTEGNHXRPKO-UHFFFAOYSA-N
pentafluorobenzenesulfonyl chloride, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-sulfonyl chloride, pentafluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, pentafluoro, pentafluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenesulfonyl choride, 2,3,4,5,6-pentafluoro-benzenesulfonyl chloride, chloro 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl sulfone, pubchem5683, pentafluorobenzenesulfonylchloride
70026
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzolsulfonylchlorid
C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)S(=O)(=O)Cl)F)F)F
Pentafluorobenzenesulfonyl chloride is used as derivatizing reagent for simultaneous determination of fluoxetine and p-trifluoromethylphenol, an O-dealkylated metabolite of fluoxetine in human liver microsomes. It is also used for electrophore labeling of small tyrosyl peptides for their analysis by gas chromatography with electron-capture detection. It is also employed as derivatizing reagent for amphetamine in determination of amphetamine in human plasma samples using gas chromatography with electron-capture detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pentafluorbenzolsulfonylchlorid wird als Derivatisierungsreagenz zur gleichzeitigen Bestimmung von Fluoxetin und p-Trifluormethylphenol, einem O-dealkylierten Metaboliten von Fluoxetin in humanen Lebermikrosomen, verwendet. Wird auch für die Elektrophormarkierung kleiner Tyrosylpeptide für ihre Analyse durch Gaschromatographie mit Elektroneneinfangdetektion verwendet. Wird auch als Derivatisierungsreagenz für Amphetamin bei der Bestimmung von Amphetamin in humanen Plasmaproben eingesetzt, wobei Gaschromatographie mit Elektroneneinfangdetektion verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (reagiert langsam).
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Fern von Oxidationsmitteln, aktiven Metallen, Basen und Wasser/Feuchtigkeit aufbewahren. Behälter an einem kühlen, trockenen Ort dicht verschlossen halten. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenesulfonyl chloride
Dichte 1.796
Siedepunkt 210°C to 211°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Brechungsindex 1.479
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2142325
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (reacts slowly).
Formelmasse 266.57
Reinheit (%) ≥98%