Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluorstilen, 98 %, stab. mit 250 ppm 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023366
39.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
653-34-9
C8H3F5
194.104
MFCD00000300
LVJZCPNIJXVIAT-UHFFFAOYSA-N
2,3,4,5,6-pentafluorostyrene, pentafluorostyrene, benzene, ethenylpentafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-vinyl-benzene, 2',3',4',5',6'-pentafluorostyrene, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethyl, vinylpentafluorobenzene, acmc-1avmt, styrene, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-vinylbenzene
69556
1-Ethenyl-2,3,4,5,6-pentafluorbenzol
C=CC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
653-34-9
C8H3F5
194.104
MFCD00000300
LVJZCPNIJXVIAT-UHFFFAOYSA-N
2,3,4,5,6-pentafluorostyrene, pentafluorostyrene, benzene, ethenylpentafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-vinyl-benzene, 2',3',4',5',6'-pentafluorostyrene, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethyl, vinylpentafluorobenzene, acmc-1avmt, styrene, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-vinylbenzene
69556
1-Ethenyl-2,3,4,5,6-pentafluorbenzol
C=CC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene is used in the synthesis of optically active copolymers having low surface energies by utilizing beta-pinene as another monomer. It is also used in the synthesis of fluorinated and photo crosslinkable liquid prepolymers, which is used for flexible optical waveguides. Polymeric fluorinated nano particles prepared using 2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene and styrene is explored in magnetic resonance image (MRI) applications, since it has larger structural design potential compared to traditional systems like emulsions and solutions of smaller molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3,4,5,6-Pentafluorostiren wird bei der Synthese von optisch aktiven Copolymeren mit niedrigen Oberflächenenergien verwendet, indem Beta-Pinen als weiteres Monomer verwendet wird. Es wird auch bei der Synthese von fluorierten und photokreuzbaren flüssigen Prepolymeren verwendet, die für flexible optische Wellenleiter verwendet werden. Polymerisch fluorierte Nanopartikel, die mit 2,3,4,5,6-Pentafluorostyrol und Styrol hergestellt werden, werden in Magnetresonanzbildanwendungen (MRI) untersucht, da sie ein größeres strukturelles Konstruktionspotenzial im Vergleich zu herkömmlichen Systemen wie Emulsionen und Lösungen kleinerer Moleküle aufweisen.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
In einem kühlen und gut belüfteten Bereich lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und halten Sie ihn fern von Zündquellen und direktem Sonnenlicht. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene
Namenshinweis stabilized with 250ppm 4-tert-butylcatechol
Dichte 1.406
Siedepunkt 139°C to 140°C
Flammpunkt 34°C (93°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.446
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1874390
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 194.1
Reinheit (%) 98%