Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,3:4,5-Di-O-isopropyliden-beta-D-fructopyranose, 98 %
Catalog Number p-7043248
45.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
20880-92-6
C12H20O6
260.286
MFCD00022183
PSSHGMIAIUYOJF-OZFQHSNDSA-N
2,3:4,5-bis-o-1,2 methylethylidene-beta-d-fruetopyranose
45357248
[(3aR,5aS,8aS)-2,2,7,7-tetramethyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxolo[4,5-a
CC1(OC2COC3(C(C2O1)OC(O3)(C)C)CO)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
20880-92-6
C12H20O6
260.286
MFCD00022183
PSSHGMIAIUYOJF-OZFQHSNDSA-N
2,3:4,5-bis-o-1,2 methylethylidene-beta-d-fruetopyranose
45357248
[(3aR,5aS,8aS)-2,2,7,7-tetramethyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxolo[4,5-a
CC1(OC2COC3(C(C2O1)OC(O3)(C)C)CO)C
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-beta-D-fructopyranose is used as chiral auxiliaries in Michael and Aldol addition reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3:4,5-Di-O-Isopropyliden-beta-D-fructopyranose wird als chirales Hilfsmittel bei Michael- und Aldol-Additionsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Hexan und Methanol.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-beta-D-fructopyranose
Schmelzpunkt 93°C to 96°C
Farbe Weiß
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,ethyl acetate,methanol.
Optische Drehung −25.5° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 260.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver