Learn More
2,3,4,5-Tetra-O-benzoyl-Alpha-D-glucopyranosyl bromide, TRC
Artikelnummer. 30409674
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30409674 50 mg -
30415379 100 mg -
30409841 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30409674 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT28428850MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14218-11-2
Summenformel C34H27O9Br
Molekulargewicht (g/mol) 659.48
Synonym Glucopyranosyl bromide, tetrabenzoate (7CI), Glucopyranosyl bromide, tetrabenzoate, (8CI), alpha-D-Glucopyranosyl bromide, tetrabenzoate (9CI), 2,3,4,5-Tetra-O-benzoyl-alpha-D-glucopyranosyl bromide, 2,3,4,5-Tetra-O-benzoyl-a-D-glucopyranosyl bromide, 2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-alpha-D-glucopyranosyl bromide, Tetra-O-benzoyl-alpha-D-glucopyranosyl bromide
IUPAC-Name [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tribenzoyloxy-6-bromooxan-2-yl]methyl benzoate
SMILES Br[C@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@H]1OC(=O)c5ccccc5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4,5-Tetra-O-benzoyl-alpha-D-glucopyranosyl bromide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C34H27BrO9/c35-30-29(44-34(39)25-19-11-4-12-20-25)28(43-33(38)24-17-9-3-10-18-24)27(42-32(37)23-15-7-2-8-16-23)26(41-30)21-40-31(36)22-13-5-1-6-14-22/h1-20,26-30H,21H2/t26-,27-,28+,29-,30+/m1/s1
Formelmasse 658.0838