Learn More
2,3,4,5-Tetra-O-benzoyl-Alpha-D-glucopyranosyl bromide, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3,4,5-Tetra-O-benzoyl-alpha-D-glucopyranosyl bromide |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C34H27BrO9/c35-30-29(44-34(39)25-19-11-4-12-20-25)28(43-33(38)24-17-9-3-10-18-24)27(42-32(37)23-15-7-2-8-16-23)26(41-30)21-40-31(36)22-13-5-1-6-14-22/h1-20,26-30H,21H2/t26-,27-,28+,29-,30+/m1/s1 |
| Formelmasse | 658.0838 |