Learn More
2,3,4,5-Tetrachlorotoluene, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3,4,5-Tetrachlorotoluene |
| Menge | 50 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H4Cl4/c1-3-2-4(8)6(10)7(11)5(3)9/h2H,1H3 |
| Formelmasse | 227.9067 |
| Reinheit (%) | >95% |