missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals 2,3,4,6-Tetra-O-Acetyl-D-Glucopyranose, 98 %

Catalog Number p-7043186
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10343-06-3
C14H20O10
348.304
MFCD00061634
IEOLRPPTIGNUNP-RQICVUQASA-N
2,3,4,6-tetra-o-acetyl-d-glucopyranose, 2,3,4,6-tetra-o-acetylglucopyranose, 2r,3r,4s,5r-3,4,5-tris acetyloxy-6-hydroxyoxan-2-yl methyl acetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, pubchem10600, d-glucopyranose 2,3,4,6-tetraacetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-glucopyranose, 2,3,4,6-tetraacetate d-glucopyranose, d-glucopyranose, 2,3,4,6-tetraacetate, 2r,3r,4s,5r-2-acetoxymethyl-6-hydroxytetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate
11824227
[(2R,3R,4S,5R)-3,4,5-Triacetyloxy-6-hydroxyoxan-2-yl]methylacetat
CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)O)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10343-06-3
C14H20O10
348.304
MFCD00061634
IEOLRPPTIGNUNP-RQICVUQASA-N
2,3,4,6-tetra-o-acetyl-d-glucopyranose, 2,3,4,6-tetra-o-acetylglucopyranose, 2r,3r,4s,5r-3,4,5-tris acetyloxy-6-hydroxyoxan-2-yl methyl acetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, pubchem10600, d-glucopyranose 2,3,4,6-tetraacetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-glucopyranose, 2,3,4,6-tetraacetate d-glucopyranose, d-glucopyranose, 2,3,4,6-tetraacetate, 2r,3r,4s,5r-2-acetoxymethyl-6-hydroxytetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate
11824227
[(2R,3R,4S,5R)-3,4,5-Triacetyloxy-6-hydroxyoxan-2-yl]methylacetat
CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)O)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C

It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.

Löslichkeit
Löslich in Chloroform oder Ethylacetat

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose
Schmelzpunkt 137°C to 138°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform or ethyl acetate
Formelmasse 348.3
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'