Learn More
2,3,4,6-Tetrakis(2,2-dimethylpropanoat)-D-Glucono-1,5-lacton, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3,4,6-Tetrakis(2,2-dimethylpropanoate) D-Glucono-1,5-lactone |
| CAS | 157737-38-7 |
| Summenformel | C26H42O10 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | (3R,4S,5R,6R)-2-Oxo-6-((pivaloyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl tris(2,2-dimethylpropanoate) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C26H42O10/c1-23(2,3)19(28)32-13-14-15(34-20(29)24(4,5)6)16(35-21(30)25(7,8)9)17(18(27)33-14)36-22(31)26(10,11)12/h14-17H,13H2,1-12H3/t14-,15-,16+,17-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)OC[C@H]1OC(=O)[C@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@@H]1OC(=O)C(C)(C)C |
| IUPAC-Name | [(2R,3R,4S,5R)-3,4,5-Tris(2,2-dimethylpropanoyloxy)-6-oxooxan-2-yl]methyl-2,2-dimethylpropanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 514.61 |
| Formelmasse | 514.2778 |