Learn More
2,3,4,9-Tetrahydro-1-(trichlormethyl)-1H-pyrido[3,4-b]indolhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3,4,9-Tetrahydro-1-(trichloromethyl)-1H-pyrido[3,4-b]indole Hydrochloride |
| CAS | 176737-07-8 |
| Summenformel | C12 H11 Cl3 N2 . H Cl |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 2,3,4,9-Tetrahydro-1-(trichloromethyl)-1H-pyrido[3,4-b]indole','Monohydrochloride (9CI), NSC 656620 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H11Cl3N2.ClH/c13-12(14,15)11-10-8(5-6-16-11)7-3-1-2-4-9(7)17-10;/h1-4,11,16-17H,5-6H2;1H |
| SMILES | Cl.ClC(Cl)(Cl)C1NCCc2c1[nH]c3ccccc23 |
| IUPAC-Name | 1-(Trichlormethyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indol;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 326.049 |
| Formelmasse | 323.975 |