Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3,4-Difluorphenyl)-1,3-Dioxolan, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H32816.MD
Weitere Details : CAS : 773101-62-5 Netto-Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15465587
  • 46.31 € / 250 Milligramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
773101-62-5
186.158
JDIKHNSLOQHKLX-UHFFFAOYSA-N
24721640
C1COC(O1)C2=CC(=C(C=C2)F)F
C9H8F2O2
MFCD06209066
2-3,4-difluorophenyl-1,3-dioxolane, 3,4-difluorobenzaldehyde ethylene ketal, 1,3-dioxolane,2-3,4-difluorophenyl
2-(3,4-difluorphenyl)-1,3-dioxolane
Spezifikation
2-(3,4-Difluorophenyl)-1,3-dioxolane
773101-62-5
MFCD06209066
JDIKHNSLOQHKLX-UHFFFAOYSA-N
2-(3,4-difluorphenyl)-1,3-dioxolane
24721640
98%
250mg
C9H8F2O2
2-3,4-difluorophenyl-1,3-dioxolane, 3,4-difluorobenzaldehyde ethylene ketal, 1,3-dioxolane,2-3,4-difluorophenyl
C1COC(O1)C2=CC(=C(C=C2)F)F
186.158
186.16
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation