missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(3,4-Difluorphenyl)-1,3-Dioxolan, 98 %

Catalog Number 15455587
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
773101-62-5
C9H8F2O2
186.158
MFCD06209066
JDIKHNSLOQHKLX-UHFFFAOYSA-N
2-3,4-difluorophenyl-1,3-dioxolane, 3,4-difluorobenzaldehyde ethylene ketal, 1,3-dioxolane,2-3,4-difluorophenyl
24721640
2-(3,4-difluorphenyl)-1,3-dioxolane
C1COC(O1)C2=CC(=C(C=C2)F)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
773101-62-5
C9H8F2O2
186.158
MFCD06209066
JDIKHNSLOQHKLX-UHFFFAOYSA-N
2-3,4-difluorophenyl-1,3-dioxolane, 3,4-difluorobenzaldehyde ethylene ketal, 1,3-dioxolane,2-3,4-difluorophenyl
24721640
2-(3,4-difluorphenyl)-1,3-dioxolane
C1COC(O1)C2=CC(=C(C=C2)F)F

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(3,4-Difluorophenyl)-1,3-dioxolane
Menge 1 g
Formelmasse 186.16
Reinheit (%) 98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'