Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3,4-Difluorphenyl)-1,3-Dioxolan, 98 %
46.31 € - 128.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 773101-62-5
Summenformel C9H8F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.158
MDL-Nummer MFCD06209066
InChI-Schlüssel JDIKHNSLOQHKLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3,4-difluorophenyl-1,3-dioxolane, 3,4-difluorobenzaldehyde ethylene ketal, 1,3-dioxolane,2-3,4-difluorophenyl
PubChem CID 24721640
IUPAC-Name 2-(3,4-difluorphenyl)-1,3-dioxolane
SMILES C1COC(O1)C2=CC(=C(C=C2)F)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15465587
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H32816.MD
250mg
46.31 €
250 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15455587
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H32816.03
1g
128.00 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
23-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
773101-62-5
186.158
JDIKHNSLOQHKLX-UHFFFAOYSA-N
24721640
C1COC(O1)C2=CC(=C(C=C2)F)F
C9H8F2O2
MFCD06209066
2-3,4-difluorophenyl-1,3-dioxolane, 3,4-difluorobenzaldehyde ethylene ketal, 1,3-dioxolane,2-3,4-difluorophenyl
2-(3,4-difluorphenyl)-1,3-dioxolane
Spezifikation
2-(3,4-Difluorophenyl)-1,3-dioxolane
773101-62-5
MFCD06209066
JDIKHNSLOQHKLX-UHFFFAOYSA-N
2-(3,4-difluorphenyl)-1,3-dioxolane
24721640
98%
250mg
C9H8F2O2
2-3,4-difluorophenyl-1,3-dioxolane, 3,4-difluorobenzaldehyde ethylene ketal, 1,3-dioxolane,2-3,4-difluorophenyl
C1COC(O1)C2=CC(=C(C=C2)F)F
186.158
186.16
Sicherheitsdatenblatt (SDS)