Learn More
2-(3,4-Difluorphenyl)ethanamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(3,4-Difluorophenyl)ethanamine |
| CAS | 220362-31-2 |
| Summenformel | C8H9F2N |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9F2N/c9-7-2-1-6(3-4-11)5-8(7)10/h1-2,5H,3-4,11H2 |
| SMILES | NCCc1ccc(F)c(F)c1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 157.16 |
| Formelmasse | 157.0703 |