Learn More
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl-1-13C-amin HCl, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dopamine-13 C (2-aminoethyl-2-13 C) Hydrochloride |
| CAS | 335081-04-4 |
| Summenformel | 13 C C7 H11 N O2 . Cl H |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | 1,2-Benzenediol, 4-(2-aminoethyl-2-13 C)-, hydrochloride (9 CI), Dopamine-13 C hydrochloride, Dopamine-13 C (2-aminoethyl-2-13 C) hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl-2-13 C)-1,2-benzenediol hydrochloride, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl-1-13 C-amine HCl |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11 H,3-4,9H2;1 H/i4+1; |
| SMILES | Cl.N[13 CH2]Cc1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC-Name | 4-(2-Amino(213 C)ethyl)benzol-1,2-diol;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 190.632 |
| Formelmasse | 190.059 g/mol |
| Mehr anzeigen |