Learn More
2,3,4-Tri-O-acetyl-D-xylopyranose, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3,4-Tri-O-acetyl-D-xylopyranose |
| CAS | 55018-54-7 |
| Summenformel | C11 H16 O8 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H16O8/c1-5(12)17-8-4-16-11(15)10(19-7(3)14)9(8)18-6(2)13/h8-11,15H,4H2,1-3H3/t8-,9+,10-,11?/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@H]1COC(O)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-Name | [(3R,4S,5R)-4,5-Diacetyloxy-6-Hydroxyoxan-3-yl]acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 276.24 |
| Formelmasse | 276.0845 |