Learn More
2,3,4-Tribromthiophen, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7043995
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
3141-25-1
C4HBr3S
320.82
MFCD00041210
ZDXQFDMBZUQHOM-UHFFFAOYSA-N
76593
2,3,4-Tribromthiophen
BrC1=C(Br)C(Br)=CS1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
3141-25-1
C4HBr3S
320.82
MFCD00041210
ZDXQFDMBZUQHOM-UHFFFAOYSA-N
76593
2,3,4-Tribromthiophen
BrC1=C(Br)C(Br)=CS1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3,4-Tribromothiophene
Schmelzpunkt 43°C to 45°C
Siedepunkt 150°C to 152°C (20 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 111770
Synonym tribromothiophene, thiophene, 2,3,4-tribromo, pubchem7738, acmc-1bnbq, 3,4,5-tribromothiophene, thiophene,2,3,4-tribromo, buttpark 29\09-41
Formelmasse 320.84
Reinheit (%) 97%