Learn More
2',3 ',4'-Trichloroacetophenon, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11424864
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424864 5 g 5 Gramm
11434864 25 g 25 Gramm
11444864 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424864 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13790.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13608-87-2
Summenformel C8H5Cl3O
Molekulargewicht (g/mol) 223.477
MDL-Nummer MFCD00000542
InChI-Schlüssel BXJZZJYNVIDEKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',3',4'-trichloroacetophenone, 1-2,3,4-trichlorophenyl ethanone, 2,3,4-trichloroacetophenone, ethanone, 1-2,3,4-trichlorophenyl, 1-2,3,4-trichlorophenyl ethan-1-one, ccris 785, unii-8hvd33n785, acetophenone, 2',3',4'-trichloro, ethanone,1-2,3,4-trichlorophenyl, 1-acetyl-2,3,4-trichlorobenzene
PubChem CID 26132
IUPAC-Name 1-(2,3,4-Trichlorphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C(=C(C=C1)Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',3',4'-Trichloroacetophenone
Schmelzpunkt 60°C to 64°C
Menge 5 g
Beilstein 1948674
Formelmasse 223.49
Reinheit (%) 95%