Learn More
2,3,4-Trihydroxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
2,3,4-Trihydroxybenzoic acid is used as a reagent during catalytic spectrophotometric determination of vanadium in natural and sea waters and used in the pharmaceuticals. It is a internal standard in separation of phenolic acids by HPLC with photodiode array detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3,4-Trihydroxybenzoesäure wird als Reagenz bei der katalytischen spektrophotometrischen Bestimmung von Vanadium in Natur- und Meerwasser verwendet und in den Pharmazeutika verwendet. Es ist ein interner Standard bei der Trennung von Phenolsäuren durch HPLC mit Photodioden-Array-Erkennung.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
2,3,4-Trihydroxybenzoesäure wird als Reagenz bei der katalytischen spektrophotometrischen Bestimmung von Vanadium in Natur- und Meerwasser verwendet und in den Pharmazeutika verwendet. Es ist ein interner Standard bei der Trennung von Phenolsäuren durch HPLC mit Photodioden-Array-Erkennung.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,3,4-Trihydroxybenzoic acid |
Schmelzpunkt | ∼210°C (decomposition) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2210807 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 170.12 |
Reinheit (%) | 97% |