Learn More
2,3,4-Trihydroxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4259079
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
610-02-6
C7H6O5
170.12
MFCD00002447
BRRSNXCXLSVPFC-UHFFFAOYSA-N
4-pyrogallolcarboxylic acid, pyrogallolcarboxylic acid, 2,3,4-trihydroxybenzoate, unii-ad1id2jf5o, benzoic acid, trihydroxy, benzoic acid, 2,3,4-trihydroxy, pyrogallol-4-carboxylic acid, 2,3,4-trihydroxybenzene carboxylic acid, ad1id2jf5o, pyrogallolcarboxylate
11874
2,3,4-Trihydroxybenzoesäure
OC(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1O
610-02-6
C7H6O5
170.12
MFCD00002447
BRRSNXCXLSVPFC-UHFFFAOYSA-N
4-pyrogallolcarboxylic acid, pyrogallolcarboxylic acid, 2,3,4-trihydroxybenzoate, unii-ad1id2jf5o, benzoic acid, trihydroxy, benzoic acid, 2,3,4-trihydroxy, pyrogallol-4-carboxylic acid, 2,3,4-trihydroxybenzene carboxylic acid, ad1id2jf5o, pyrogallolcarboxylate
11874
2,3,4-Trihydroxybenzoesäure
OC(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 3, 4-Trihydroxybenzoic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 196°C to 201°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 170.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,4-Trihydroxybenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.