Learn More
2,3,5,6-Tetrachlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3,5,6-Tetrachlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-D5 |
| CAS | 1219794-80-5 |
| Summenformel | C12 D5 H Cl4 |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | 1,1'-Biphenyl-2,3,4,5,6-d5, 2',3',5',6'-tetrachloro- (ACI), 2',3',5',6'-Tetrachloro-1,1'-biphenyl-2,3,4,5,6-d5 (ACI), 2,3,5,6-Tetrachlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5, PCB 65-d5, 2,3,5,6-Tetrachlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-D5 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C12H6Cl4/c13-8-6-9(14)12(16)10(11(8)15)7-4-2-1-3-5-7/h1-6 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])c2c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c2Cl |
| IUPAC-Name | 1,2,3,4,5-Pentadeuterio-6-(2,3,5,6-tetrachlorphenyl)benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 297.0189 |
| Formelmasse | 294.9537 g/mol |
| Mehr anzeigen |