Learn More
2,3,5,6-Tetrafluor-4-hydroxypyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15496557
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15496557 1 g 1 Gramm
15406567 250 mg 250 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15496557
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33712.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2693-66-5
Summenformel C5HF4NO
Molekulargewicht (g/mol) 167.06
MDL-Nummer MFCD00981885
InChI-Schlüssel OYRHEJZOLQEJFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5,6-tetrafluoropyridin-4-ol, 4-hydroxy-2,3,5,6-tetrafluoropyridine, tetrafluoropyridin-4-ol, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-pyridinol, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-hydroxypyridine, tetrafluoropyridine-4-ol, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-hydroxy-pyridine, 2,3,5,6-tetrafluoropyridin-4 1h-one, 4 1h-pyridinone, 2,3,5,6-tetrafluoro
PubChem CID 12127311
IUPAC-Name 2,3,5,6-Tetrafluor-1H-Pyridin-4-on
SMILES FC1=C(F)C(=O)C(F)=C(F)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxypyridine
Schmelzpunkt 95°C to 97°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 167.06
Reinheit (%) 97%