Learn More
2,3,5-Collidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455547
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11455547 5 g 5 Gramm
11465547 25 g 25 Gramm
11475547 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11455547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23537.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 695-98-7 | C8H11N | 121.183 g/mol
2,3,5-Collidine is omeprazole intermediate which is the drug involved in proton pump inhibitors to block the production of stomach acid. It is used in the manufacture vitamin D3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3,5-Collidin ist ein Omeprazol-Zwischenprodukt, das an Protonenpumpeninhibitoren beteiligt ist, um die Produktion von Magensäure zu blockieren. Es wird bei der Herstellung von Vitamin D3 verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 695-98-7
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.183
MDL-Nummer MFCD00126840
InChI-Schlüssel GFYHSKONPJXCDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5-collidine, pyridine, 2,3,5-trimethyl, 2,3,5-trimethyl pyridine, pubchem15901, acmc-1aul1, 2,3,5-trimethyl-pyridin, 2,3,5-trimethyl-pyridine, ksc490s0f
PubChem CID 12759
IUPAC-Name 2,3,5-Trimethylpyridin
SMILES CC1=CC(=C(N=C1)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5-Collidine
Dichte 0.935
Siedepunkt 182°C to 184°C
Flammpunkt 74°C (165°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.5075
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 108832
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 99%