Learn More
2-(3,5-Difluorphenyl)Acetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(3, 5-Difluorophenyl)acetonitrile |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | F2C6H3CH2CN |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 153.13 |
Reinheit (%) | 97% |