Learn More
2,3,5-Trichloranilin 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3,5-Trichloroaniline |
| CAS | 18487-39-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2,3,5-Trichloroaniline |
| Versandbedingung | +20°C |
| Summenformel | C6H4NCl3 |
| Konzentration | 100 μg/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | 2,3,5-Trichloroaniline, Aniline, 2,3,5-trichloro- (6CI,8CI), 2,3,5-Trichlorobenzenamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-4(8)6(9)5(10)2-3/h1-2H,10H2 |
| SMILES | Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1Cl |
| Mehr anzeigen |