Learn More
2,3,5-Trichloroaniline, TRC
Artikelnummer. 30180017
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30180017 100 mg 100 Milligramm
30180122 10 mg 10 Milligramm
30180379 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30180017 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT899565100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18487-39-3
Summenformel C6H4NCl3
Molekulargewicht (g/mol) 196.46
Synonym 2,3,5-Trichloroaniline, Aniline, 2,3,5-trichloro- (6CI,8CI), 2,3,5-Trichlorobenzenamine
IUPAC-Name 2,3,5-trichloroaniline
SMILES Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5-Trichloroaniline
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-4(8)6(9)5(10)2-3/h1-2H,10H2
Formelmasse 194.9409