Learn More
2,3,5-Trichloroaniline, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3,5-Trichloroaniline |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-4(8)6(9)5(10)2-3/h1-2H,10H2 |
| Formelmasse | 194.9409 |