Learn More
2,3,5-Trichloropyridin-4-amine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Picloram-decarboxy |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H3Cl3N2/c6-2-1-10-5(8)3(7)4(2)9/h1H,(H2,9,10) |
| Formelmasse | 195.9362 |