Learn More
Alfa Aesar™ 2,3,5-Trifluorbenzolsulfonylchlorid, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H32331.03
Weitere Details : CAS : 914636-99-0 Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15465047
  • 182.00 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
21-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
914636-99-0
230.585
UOBDGEAGDFWWOQ-UHFFFAOYSA-N
44717591
C1=C(C=C(C(=C1F)F)S(=O)(=O)Cl)F
C6H2ClF3O2S
MFCD08532462
2,3,5-trifluorobenzenesulphonyl chloride, chloro 2,3,5-trifluorophenyl sulfone, 2,3,5-trifluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,5-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,3,5-trifluorobenzenesulfonylchloride,jrd
2,3,5-Trifluorbenzolsulfonyl;Chlorid
Spezifikation
2,3,5-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
40°C to 49°C
914636-99-0
MFCD08532462
2,3,5-trifluorobenzenesulphonyl chloride, chloro 2,3,5-trifluorophenyl sulfone, 2,3,5-trifluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,5-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,3,5-trifluorobenzenesulfonylchloride,jrd
C1=C(C=C(C(=C1F)F)S(=O)(=O)Cl)F
230.585
230.59
Moisture sensitive
1g
C6H2ClF3O2S
UN3261
UOBDGEAGDFWWOQ-UHFFFAOYSA-N
2,3,5-Trifluorbenzolsulfonyl;Chlorid
44717591
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation