Learn More
2,3,5-Trimethylphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-207537
11.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
697-82-5
C9H12O
136.194
MFCD00002228
OGRAOKJKVGDSFR-UHFFFAOYSA-N
isopseudocumenol, phenol, 2,3,5-trimethyl, 1-hydroxy-2,3,5-trimethylbenzene, unii-1s1061zbq1, phenol, 2,3,5 or 3,4,5-trimethyl, pubchem2249, 2,3,5-trimethyphenol, phenol,3,5-trimethyl, 2,3,5-trimethyl-phenol, 6-hydroxypseudocumene
12769
CHEBI:38570
2,3,5-Trimethylphenol
CC1=CC(=C(C(=C1)O)C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
697-82-5
C9H12O
136.194
MFCD00002228
OGRAOKJKVGDSFR-UHFFFAOYSA-N
isopseudocumenol, phenol, 2,3,5-trimethyl, 1-hydroxy-2,3,5-trimethylbenzene, unii-1s1061zbq1, phenol, 2,3,5 or 3,4,5-trimethyl, pubchem2249, 2,3,5-trimethyphenol, phenol,3,5-trimethyl, 2,3,5-trimethyl-phenol, 6-hydroxypseudocumene
12769
CHEBI:38570
2,3,5-Trimethylphenol
CC1=CC(=C(C(=C1)O)C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 3, 5-Trimethylphenol
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 92°C to 95°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3C6H2OH
Menge 5 g
Formelmasse 136.19
Reinheit (%) ≥98.0%
Physikalische Form Nadelartiges Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,5-Trimethylphenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.