Learn More
Alfa Aesar™ 2,3,6-Trifluorpyridin-4-carbonsäure, tech. 90 %
Marke: Alfa Aesar™ L20051.MD
Weitere Details : CAS : 675602-92-3 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge | 250mg |
---|
Chemische Identifikatoren
675602-92-3 | |
177.082 | |
RXNORRUCMWSIQZ-UHFFFAOYSA-N | |
2782837 | |
C1=C(C(=C(N=C1F)F)F)C(=O)O |
C6H2F3NO2 | |
MFCD03840204 | |
2,3,6-trifluoroisonicotinic acid, 2, 3, 6-trifluoroisonicotinic acid, 2,3,6-trifluoro-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylicacid,2,3,6-trifluoro, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,3,6-trifluoro, 2,3,6-tris fluoranyl pyridine-4-carboxylic acid, 2,3,6-trifluoropyridine-4-carboxylic acid | |
2,3,6-Trifluorpyridin-4-Carbonsäure |
Spezifikation
2,3,6-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid | |
250mg | |
C6H2F3NO2 | |
2,3,6-trifluoroisonicotinic acid, 2, 3, 6-trifluoroisonicotinic acid, 2,3,6-trifluoro-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylicacid,2,3,6-trifluoro, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,3,6-trifluoro, 2,3,6-tris fluoranyl pyridine-4-carboxylic acid, 2,3,6-trifluoropyridine-4-carboxylic acid | |
C1=C(C(=C(N=C1F)F)F)C(=O)O | |
177.082 | |
177.08 | |
Eigenschaften |
118°C to 121°C | |
675602-92-3 | |
MFCD03840204 | |
RXNORRUCMWSIQZ-UHFFFAOYSA-N | |
2,3,6-Trifluorpyridin-4-Carbonsäure | |
2782837 | |
90% |